Få mere at vide
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3 |
| CAS | 1219794-74-7 |
| Molekylær formel | C12 D3 H3 Cl4 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl-3,4,6-d3, PCB 52-d3, CB 52-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6 H/i1D,3 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC navn | 1,4-dichloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.0065 |
| Formel vægt | 292.9412 g/mol |
| Vis mere |