Få mere at vide
2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole), Mikromol™
Artikelnummer. 30051080
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051080 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051080 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoanastrozole
CAS 120511-92-4
Analyt- eller komponentnavne Isoanastrozole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)- (9CI), α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole), Isoanastrozole, Anastrozole Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-11-20-21-12-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cnnc2)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 293.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 293.164 g/mol