Få mere at vide
2,2':5',2' '-Terthiophen, TRC
Artikelnummer. 30418258
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30418258 1 g
1 options
Artikelnummer. 30418258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1200001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2':5',2' '-Terthiophene
CAS 1081-34-1
Molekylær formel C12H8S3
Mængde 1 g
Synonym 2,2',2' '-Terthiophene, 5-(2-Thienyl)-2,2'-bithiophene, 2,2':5',2' '-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene, Trithiophene, alpha-Terthienyl, alpha-Terthiophene, alpha-Trithienyl
InChI formel InChI=1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
SMIL c1csc(c1)c2ccc(s2)c3cccs3
IUPAC navn 2,5-dithiophen-2-ylthiophen
Molekylvægt (g/mol) 248.39
Formel vægt 247.9788