Få mere at vide
2,2':5',2'-Terthiophene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439176 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2048
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2':5',2'-Terthiophene
Fysisk form Solid
CAS 1081-34-1
Farve Green Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H8S3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym α-​Terthiophene α-Terthienyl Trithiophene
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(C2=CC=C(C3=CC=CS3)S2)=CC=CS1
Molekylvægt (g/mol) 248.39
Formel vægt 248.39
Procent renhed 99.55%