Få mere at vide
2,2':5',2-Terthiophen″, 99%
Artikelnummer. 11424130
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424130 250 mg 250mg
11412768 1 g 1g
11422768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16748.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1081-34-1 | C12H8S3 | 248,376 g/mol
2,2a:5a,2a-Terthiophen gennemgår elektrokemisk copolymerisation sammen med carbazol og i natriumperchlorat/acetonitril blev rapporteret. Elektrokrom copolymer baseret på TTh og 3,4-ethylendioxythiophen er blevet rapporteret. Det fungerer som en monomer precursor for polythiophen og som et dopingmiddel for polycarbonat. Det kan fungere som en fotosensibilisator. Det udviser også antifungal aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ :5′ ,2′′ -Terthiophen gennemgår elektrokemisk copolymerisation sammen med carbazol og i natriumperchlorat/acetonitril blev rapporteret. Elektrokrom copolymer baseret på TTh og 3,4-ethylendioxythiophen er blevet rapporteret. Det fungerer som en monomer precursor for polythiophen og som et dopingmiddel for polycarbonat. Det kan fungere som en fotosensibilisator. Det udviser også antifungal aktivitet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1081-34-1
Molekylær formel C12H8S3
Molekylvægt (g/mol) 248.376
MDL nummer MFCD00012167
InChI nøgle KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienyl
PubChem CID 65067
ChEBI CHEBI:10335
IUPAC navn 2,5-dithiophen-2-ylthiophen
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2':5',2''-Terthiophene
Smeltepunkt 89 °C til 94 °C
Kogepunkt 160 °C (0,1 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 178604
Merck Index 14,9174
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 248.39
Procent renhed 99%