Få mere at vide
2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 30051897
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051897 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051897 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole Diacid
CAS 1338800-81-9
Analyt- eller komponentnavne Anastrozole Diacid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C17 H21 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetic acid, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetic acid, 2-[3-(1-Carboxy-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2,2’-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid)
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O4/c1-16(2,14(21)22)12-5-11(8-20-10-18-9-19-20)6-13(7-12)17(3,4)15(23)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMIL CC(C)(C(=O)O)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[3-(2-carboxypropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 331.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 331.1532 g/mol