Få mere at vide
2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anastrozole Diacid |
| CAS | 1338800-81-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Anastrozole Diacid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H21 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetic acid, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetic acid, 2-[3-(1-Carboxy-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2,2’-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O4/c1-16(2,14(21)22)12-5-11(8-20-10-18-9-19-20)6-13(7-12)17(3,4)15(23)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| SMIL | CC(C)(C(=O)O)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-carboxypropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Vis mere |