Få mere at vide
2,2’-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanamide), Mikromol™
Artikelnummer. 30050256
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050256 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2’-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole Diamide
CAS 120512-04-1
Analyt- eller komponentnavne Anastrozole Diamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H23 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetamide, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1,3-Benzenediacetamide, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- (9CI), 2,2’-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanamide), 2-[3-(2-Amino-1,1-dimethyl-2-oxo-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C17H23N5O2/c1-16(2,14(18)23)12-5-11(8-22-10-20-9-21-22)6-13(7-12)17(3,4)15(19)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H2,18,23)(H2,19,24)
SMIL CC(C)(C(=O)N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
IUPAC navn 2-[3-(1-amino-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 329.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 329.1852 g/mol