Få mere at vide
2-[[2-[[(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]carbamoyl]benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[2-[[(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]carbamoyl]benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-([2-([(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| CAS | 318465-73-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-([2-([(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H29 Cl N2 O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amlodipine Besilate Imp. H (EP), Amlodipine Imp. H (EP), 2-[[2-[[(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]carbamoyl]benzoic Acid, Amlodipine Besilate Impurity H, Amlodipine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34) |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)O)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC navn | 2-[2-[[4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethylcarbamoyl]benzoic acid |
| Vis mere |