Få mere at vide
2,2,4-trimethylpentan, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518584 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Glasbeholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15518584
Brand: Avantor J.T.Baker 933503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
CAS 540-84-1
Flammepunkt −12°C
Emballage Glasbeholder
Molekylær formel C8H18
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde 1L=0.69kg
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
Molekylvægt (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Formel vægt 114.23
Grad ULTRA RESI-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.