Få mere at vide
2,2,4-trimethylpentan, puriss. pa, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trimethylpentane |
| Tæthed | 0.692g/mL at 25°C |
| Flammepunkt | −12°C (10.4°F) |
| Tændingspunkt | 745°F |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | 1262 |
| Beilstein | 1696876 |
| Formel vægt | 114.23g/mol |
| Damptryk | 41mmHg (21°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.