Få mere at vide
2,2,4-trimethylpentan, puriss. pa, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15623760
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15623760 1 L 1 L
15633760 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15623760 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 322911L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
Tæthed 0.692g/mL at 25°C
Flammepunkt −12°C (10.4°F)
Tændingspunkt 745°F
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Mængde 1 L
FN nummer 1262
Beilstein 1696876
Formel vægt 114.23g/mol
Damptryk 41mmHg (21°C)
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-trimethylpentane