Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, for HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280921 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Artikelnummer. Mængde
30280921 5 L
1 options
Artikelnummer. 30280921 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 268810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 DKK
    1760.56 DKK / 5 L
    Spare 154.44 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kogepunkt 98 °C
Mængde 5 L
Molekylvægt (g/mol) 114.23 g/mol
Procent renhed 99.50%
Grad HPLC
Fysisk form Væske