Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-grad, 99,7+%
Artikelnummer. 11368127
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368127 4 x 1 L 4 L
11348127 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022901.M1
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 3ppm, klorerede pesticider 5ppt, H2O 0,02% | CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
2,2,4-Trimethylpentan bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smeltepunkt °C til 107 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.692
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Flammepunkt -7 °C (19 °F)
Tændingspunkt 410 °C (770 °F)
Analyseprocentområde >99.7%
Lugt Næsten lugtfri
Brydningsindeks 1.391
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 1696876
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, toluen, xylen, klorform, ether, kulstofdisulfid, kulstoftetrachlorid, aceton, heptan og olier. Ublandelig med vand.
Formel vægt 114.23
Grad HPLC
Fysisk form Væske