Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-grad, 99,7+%
Artikelnummer. 11348127
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348127 1 L 1 L
11368127 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022901.K2
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 3ppm, klorerede pesticider 5ppt, H2O 0,02% | CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
2,2,4-Trimethylpentan bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smeltepunkt °C til 107 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.692
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Flammepunkt -7 °C (19 °F)
Tændingspunkt 410 °C (770 °F)
Analyseprocentområde >99.7%
Lugt Næsten lugtfri
Brydningsindeks 1.391
Mængde 1 L
Beilstein 1696876
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, toluen, xylen, klorform, ether, kulstofdisulfid, kulstoftetrachlorid, aceton, heptan og olier. Ublandelig med vand.
Formel vægt 114.23
Grad HPLC
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane