Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, ACS, 99+%
Beskrivelse
Opløsningsmiddel, fortynder, til bestemmelse af brændstofoktantal 2,2,4-Trimethylpentan anvendes som opløsningsmiddel i spektrofotometrisk analyse og organisk syntese. På grund af dets høje antibank-oktantal anvendes det i vid udstrækning som standardreferencebrændstof til oktantal. Det fungerer som en entrainer i azeotropisk destillation såvel som en fortynder. Det er involveret som et proceshjælpemiddel i olieindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
| Smeltepunkt | -107 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.692 |
| Kogepunkt | 98 °C til 99 °C |
| Flammepunkt | -7 °C (19 °F) |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.391 |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |