Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11348287
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348287 4 L 4 L
11400530 500 mL 500ml
11328287 1 L 1 L
11338287 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11348287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031787.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
Opløsningsmiddel, fortynder, til bestemmelse af brændstofoktantal 2,2,4-Trimethylpentan anvendes som opløsningsmiddel i spektrofotometrisk analyse og organisk syntese. På grund af dets høje antibank-oktantal anvendes det i vid udstrækning som standardreferencebrændstof til oktantal. Det fungerer som en entrainer i azeotropisk destillation såvel som en fortynder. Det er involveret som et proceshjælpemiddel i olieindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -107C
Farve Farveløs
Tæthed 0,692 g/cm3 ved 20 °C
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Flammepunkt -7 °C (19 °F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Næsten lugtfri
Brydningsindeks 1.391
Mængde 4 L
FN nummer 1262
Beilstein 1696876
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, toluen, xylen, chloroform, ether, CS2, CCl4 og DMF. Blandbar med benzen, toluen, xylen, chloroform, ether, carbondisulfid, carbontetrachlorid, acetone, heptan og olier. Ikke blandbar med vand.
Formel vægt 114.23
Damptryk 15 hPa (11 mm Hg) ved 20 °C
Grad ACS
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen