Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentane, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11338287
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338287 4 x 1 L 4 L
11400530 500 mL 500ml
11328287 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031787.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Opløsningsmiddel, fortynder, til bestemmelse af brændstofoktantal 2,2,4-Trimethylpentan anvendes som opløsningsmiddel i spektrofotometrisk analyse og organisk syntese. På grund af dets høje antibank-oktantal anvendes det i vid udstrækning som standardreferencebrændstof til oktantal. Det fungerer som en entrainer i azeotropisk destillation såvel som en fortynder. Det er involveret som et proceshjælpemiddel i olieindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -107°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.692 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 98°C to 99°C
Flammepunkt -7°C (19°F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Nearly Odorless
Brydningsindeks 1.391
Mængde 4 x 1 L
FN nummer 1262
Beilstein 1696876
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,CS2,CCl4,and DMF. Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane and oils. Immiscible with water.
Formel vægt 114.23
Damptryk 15 hPa (11mm Hg) at 20°C
Grad ACS
Fysisk form Væske