Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, 99%
Artikelnummer. 11428637
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428637 500 mL 500ml
11438637 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11428637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19756.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
2,2,4-Trimethylpentan anvendes som opløsningsmiddel i spektrofotometrisk analyse og i organisk syntese. På grund af dets høje antibank-oktantal anvendes det i vid udstrækning som standardreferencebrændstof til oktantal. Det fungerer som en entrainer i azeotropisk destillation såvel som fortynder. Det er involveret som proceshjælpemidler i olieindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,4-Trimethylpentan anvendes som opløsningsmiddel i spektrofotometrisk analyse og i organisk syntese. På grund af dets høje antibank-oktantal anvendes det i vid udstrækning som standardreferencebrændstof til oktantal. Det fungerer som en entrainer i azeotropisk destillation såvel som fortynder. Det er involveret som proceshjælpemidler i olieindustrien.
Opløselighed
Blandbar med benzen, toluen, xylen, chloroform, ether, carbondisulfid, carbontetrachlorid, DMF, acetone, heptan og olier. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -107 °C
Tæthed 0.692
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Flammepunkt −7 °C (19 °F)
Lugt Næsten lugtfri
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.391
Mængde 500 mL
FN nummer UN1262
Beilstein 1696876
Merck Index 14,5193
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, toluen, xylen, kloroform, ether, kulstofdisulfid, kulstoftetrachlorid, DMF, acetone, heptan og olier. Ublandelig med vand.
Formel vægt 114.23
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane