missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone 1-Oxide |
| CAS | 72107-10-9 |
| Molekylær formel | C12H13NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone-1-oxide, 6-Desethoxy-6-oxo-dehydroethoxyquin-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-7-12(2,3)13(15)11-5-4-9(14)6-10(8)11/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | O=C1C=CC(C2=C1)=N(C(C)(C)C=C2C)=O |
| IUPAC navn | 2,2,4-trimethyl-1-oxidoquinolin-1-ium-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Formel vægt | 203.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?