Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoat), 98+%
Artikelnummer. 10771832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771832 500 g Glasflaske 500g
10589993 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422015000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25265-77-4
Molekylær formel C12H24O3
Molekylvægt (g/mol) 216.32
MDL nummer MFCD00148967
InChI nøgle DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC navn (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl)-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 244,0 °C
Flammepunkt 114 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (som to isomerer) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4420
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.95
Viskositet 16 mPa (20 °C)
Formel vægt 216.32
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske