Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, TRC
Artikelnummer. 30456742
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30456742 50 g
1 options
Artikelnummer. 30456742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79657050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
CAS 144-19-4
Molekylær formel C8 H18 O2
Mængde 50 g
Synonym 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol, Nexcoat 795, NSC 6368, TMPD (alcohol), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, NSC 6368, Nexcoat 795, TMPD (Alcohol)
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
SMIL CC(C)C(O)C(C)(C)CO
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 146.227
Formel vægt 146.1307