Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIB) |
| CAS | 6846-50-0 |
| Molekylær formel | C16 H30 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanoic acid','2-methyl-','1,1'-[2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl] ester (ACI), 1,3-Pentanediol','2,2,4-trimethyl-','diisobutyrate (8CI), Isobutyric acid','1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester (7CI','8CI), Propanoic acid','2-methyl-','2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl ester (9CI), 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 2-methylpropanoic acid diester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol bis(isobutyrate), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol di(isopropylformate), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl diisobutyrate, 2,2,4-Trimethylpentane 1,3-diisobutanoate, 2,2-Dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl bis(2-methylpropanoate), [2,2,4-Trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate, C 16, CS 16, Eastman TXIB, Kodaflex TXIB, Kyowanol D, Kyowanol M, NX 800, OE 300, Optifilm Enhancer 300, RTC 16, Texanol isobutyrate, Texanol OE 300, TXIB |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3 |
| SMIL | CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vægt | 286.2144 |