Få mere at vide
2,2,4-trimethyl-1,3-pentandioldiisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637411 1 kg Glasflaske 1kg
10160991 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422000010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6846-50-0 | C16H30O4 | 286.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6846-50-0
Molekylær formel C16H30O4
Molekylvægt (g/mol) 286.4
MDL nummer MFCD00059267
InChI nøgle OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635
PubChem CID 23284
IUPAC navn [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl]-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 9399
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 286.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri