Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-d6 |
| CAS | 2512193-15-4 |
| Molekylær formel | C8H12D6O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3/i3D3,4D3 |
| SMIL | OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)C(C)C |
| IUPAC navn | 4-methyl-2,2-bis(methyl-d3)pentan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.26 |
| Formel vægt | 152.17 |