Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrat
Artikelnummer. 11393928
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393928 100 g 100g
11303938 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040366.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216,321 g/mol
Ansat i medicinalindustrien. Som koalescerende til latexmaling. Finder anvendelser inden for belægninger, neglepleje, trykfarver, opløsningsmidler til kosmetik og personlig pleje, blødgørere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25265-77-4
Molekylær formel C12H24O3
Molekylvægt (g/mol) 216.321
MDL nummer MFCD00148967
InChI nøgle DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC navn (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl)-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.950 g/mL
Kogepunkt 254 °C til 261 °C
Brydningsindeks 1.442
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 900 mg/L.
Formel vægt 216.32
Fysisk form Væske