Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 1193-11-9 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1COC(O1)(C)C |
| IUPAC navn | 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vægt | 116.0837 |