Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane, 99%
Artikelnummer. 11434857
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434857 25 g 25g
11444857 100 g 100g
11454857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21823.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-11-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-11-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00090841
InChI nøgle ALTFLAPROMVXNX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62384
IUPAC navn 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan
SMIL CC1COC(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Tæthed 0.897
Kogepunkt 98°C
Flammepunkt 32°C (90°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Synonym propylene glycol acetone ketal, 1,3-dioxolane, 2,2,4-trimethyl, acetone propylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2,2,4-trimethyl, fema no. 3441, 2,2,4-trimethyl-1,3-oxacyclopentane, 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxacyclopentane, propylene glycol acetonide, 1,2-propanediol acetonide, 2,2,4-trimethyldioxolane
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%