Få mere at vide
2,2,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 4497-58-9 |
| Molekylær formel | C12H17N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4-trimethylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N/c1-9-8-12(2,3)13-11-7-5-4-6-10(9)11/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1CC(C)(C)Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2,2,4-trimethyl-3,4-dihydro-1H-quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.28 |
| Formel vægt | 175.1361 |