Få mere at vide
2,2,4-Trichlorodecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4-Trichlorodecane |
| CAS | 39185-78-9 |
| Molekylær formel | C10 H19 Cl3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19Cl3/c1-3-4-5-6-7-9(11)8-10(2,12)13/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCC(Cl)CC(C)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,4-trichlorodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.617 |
| Formel vægt | 244.055 |