missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 14525-71-4 |
| Molekylær formel | C16H16O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | o-(p-Methoxyphenethyl)benzoic Acid, 2-[2-(p-Methoxyphenyl)ethyl]benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3/c1-19-14-10-7-12(8-11-14)6-9-13-4-2-3-5-15(13)16(17)18/h2-5,7-8,10-11H,6,9H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | COc1ccc(CCc2ccccc2C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?