Få mere at vide
2-[2-(4-Fluorophenyl)ethoxy]adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(4-Fluorophenyl)ethoxy]adenosine |
| CAS | 131865-85-5 |
| Molekylær formel | C18 H20 F N5 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | FPEA |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN5O5/c19-10-3-1-9(2-4-10)5-6-28-18-22-15(20)12-16(23-18)24(8-21-12)17-14(27)13(26)11(7-25)29-17/h1-4,8,11,13-14,17,25-27H,5-7H2,(H2,20,22,23)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(OCCc2ccc(F)cc2)nc3c1ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-[6-amino-2-[2-(4-fluorophenyl)ethoxy]purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.38 |
| Formel vægt | 405.1448 |