Få mere at vide
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl) benzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17923146
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17923146 25 mg
17971346 100 mg
30459373 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17923146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl) benzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 2513-33-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
IUPAC navn 2-(2,4-dihydroxybenzoyl) benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 258.0528 g/mol