Få mere at vide
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl) benzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl) benzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 2513-33-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O |
| IUPAC navn | 2-(2,4-dihydroxybenzoyl) benzoesyre |
| Vis mere |