Få mere at vide
2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| CAS | 173837-65-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 F2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2 |
| SMIL | OCC(O)(CO)c1ccc(F)cc1F |
| IUPAC navn | 2-(2,4-difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| Vis mere |