Få mere at vide
2-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-ol |
| CAS | 51788-81-9 |
| Molekylær formel | C9H10F2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Difluoro-alpha,alpha-dimethyl-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2O/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)c1ccc(F)cc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.17 |
| Formel vægt | 172.07 |