missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30371723
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371723 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445730100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-ol
CAS 141113-36-2
Molekylær formel C9H8F2O
Mængde 100 mg
Synonym 2,4-Difluoro-beta-methylene-benzeneethanol
InChI formel InChI=1S/C9H8F2O/c1-6(5-12)8-3-2-7(10)4-9(8)11/h2-4,12H,1,5H2
SMIL OCC(=C)c1ccc(F)cc1F
Molekylvægt (g/mol) 170.16
Formel vægt 170.0543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.