Få mere at vide
2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-bromopropan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 150194-52-8 |
| Molekylær formel | C11 H10 Br F2 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrF2N3O/c12-4-11(18,5-17-7-15-6-16-17)9-2-1-8(13)3-10(9)14/h1-3,6-7,18H,4-5H2 |
| SMIL | OC(CBr)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.12 |
| Formel vægt | 316.9975 |