missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2,4-Dichlorophenyl)-oxirane, TRC

Artikelnummer. 30383918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383918 50 mg
30372777 10 mg
30381576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30383918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47568350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13692-15-4
Molekylær formel C8H6OCl2
Molekylvægt (g/mol) 189.03
Synonym Oxirane, 2-(2,4-dichlorophenyl)- (ACI), 2-(2,4-Dichlorophenyl)oxirane (ACI), Benzene, 2,4-dichloro-1-(epoxyethyl)- (8CI), Oxirane, (2,4-dichlorophenyl)- (9CI), (2,4-Dichlorophenyl)oxirane
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorophenyl)oxirane
SMIL Clc1ccc(C2CO2)c(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2,4-Dichlorophenyl)-oxirane
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8-4-11-8/h1-3,8H,4H2
Formel vægt 187.9796
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.