missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine |
| CAS | 88965-93-9 |
| Molekylær formel | C8H9Cl2NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | α-(Aminomethyl)-2,4-dichlorobenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,12H,4,11H2 |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(O)CN)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.07 |
| Formel vægt | 205.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?