Få mere at vide
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate |
| CAS | 1798840-31-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C40H42N6O3S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl 2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)acetate, Quetiapine EP Impurity C |
| SMIL | O=C(CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68 |
| Molekylvægt (g/mol) | 718.94 |
| Mængde | 25 mg |