Få mere at vide
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 17910346
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17910346 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17910346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.340025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate
CAS 1798840-31-9
Analyt- eller komponentnavne Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C40H42N6O3S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl 2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)acetate, Quetiapine EP Impurity C
SMIL O=C(CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Molekylvægt (g/mol) 718.94