Få mere at vide
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol Dihydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H |
| Formel vægt | 240.0432 |