Få mere at vide
2-(2-(4-Klorfenoxy)phenyl)eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-(4-Chlorophenoxy)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25563-04-6 |
| Molekylær formel | C14H11ClO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [o-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-acetic Acid, 2-(4-Chlorophenoxy)phenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO3/c15-11-5-7-12(8-6-11)18-13-4-2-1-3-10(13)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMIL | O=C(O)CC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| IUPAC navn | 2-(2-(4-klorfenoxy)phenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.69 |
| Formel vægt | 262.04 |