missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[2-(4’-Chloro-biphenyl-4-yl)-2-oxo-ethyl]acrylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30353778
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353778 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365055250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(4'-Chloro-biphenyl-4-yl)-2-oxo-ethyl]acrylic Acid
CAS 58211-82-8
Molekylær formel C17 H13 Cl O3
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H13ClO3/c1-11(17(20)21)10-16(19)14-4-2-12(3-5-14)13-6-8-15(18)9-7-13/h2-9H,1,10H2,(H,20,21)
SMIL OC(=O)C(=C)CC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)phenyl]-2-methylidene-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 300.74
Formel vægt 300.0553
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.