missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)-1-methylethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)-1-methylethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1356451-99-4 |
| Molekylær formel | C19H18ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClNO3/c1-11-8-14(20)9-12(2)17(11)24-10-13(3)21-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(21)23/h4-9,13H,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(COc1c(C)cc(Cl)cc1C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC navn | 2-[1-(4-chloro-2,6-dimethylphenoxy)propan-2-yl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.81 |
| Formel vægt | 343.0975 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?