Få mere at vide
2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052667
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052667 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052667 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 871550-18-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 N12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym α-[2,4-Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, 2-[2,4-bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C17H16N12O/c30-17(4-26-10-18-6-22-26,5-27-11-19-7-23-27)15-2-1-14(28-12-20-8-24-28)3-16(15)29-13-21-9-25-29/h1-3,6-13,30H,4-5H2
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3n4cncn4)n5cncn5
IUPAC navn 2-[2,4-bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 404.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 404.157 g/mol