missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f]-[1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f]-[1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| CAS | 1371638-11-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H24 Cl N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanol, 2-[2-[4-(9-chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, Quetiapine Fumarate Imp. L (EP), Quetiapine Fumarate Impurity L, Quetiapine Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClN3O2S/c22-17-5-3-7-19-20(17)23-21(16-4-1-2-6-18(16)28-19)25-10-8-24(9-11-25)12-14-27-15-13-26/h1-7,26H,8-15H2 |
| SMIL | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3c(Cl)cccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-(4-chlorobenzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?