Få mere at vide
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane |
| Mængde | 2.5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3 |
| Formel vægt | 170.2035 |