Få mere at vide
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544214 5 mL
16554214 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16544214 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462050050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 13475-82-6 | C12H26 | 170.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13475-82-6
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
InChI nøgle VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,2,4,6,6-pentamethylheptan
SMIL CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Tæthed 0.7463 g/mL
Kogepunkt 170.0°C
Flammepunkt 37°C
Lineær formel [CH3C(CH3)2CH2]2CHCH3
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.7463
Formel vægt 170.33
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane