Få mere at vide
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325324
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325324 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325324 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15975500AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
CAS 13475-82-6
Analyt- eller komponentnavne 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H26
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3
SMIL CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4,6,6-pentamethylheptane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 170.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 170.2035 g/mol