Få mere at vide
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane |
| CAS | 13475-82-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H26 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3 |
| SMIL | CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,2,4,6,6-pentamethylheptane |
| Vis mere |