missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 931117-61-2 |
| Molekylær formel | C19H20ClN3O6S.HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClN3O6S.ClH/c20-16-6-5-15(30-16)18(26)22-9-14-10-23(19(27)29-14)13-3-1-12(2-4-13)21-7-8-28-11-17(24)25;/h1-6,14,21H,7-11H2,(H,22,26)(H,24,25);1H/t14-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.OC(=O)COCCNc1ccc(cc1)N2C[C@H](CNC(=O)c3ccc(Cl)s3)OC2=O |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(5S)-5-[[(5-chlorothiophene-2-carbonyl)amino]methyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]anilino]ethoxy]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.3575 |
| Formel vægt | 489.0528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?