missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 931117-61-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19H20ClN3O6S . HCl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Rivaroxaban Impurity A Hydrochloride |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=C(NCCOCC(O)=O)C=C2)C[C@H](CNC(C3=CC=C(Cl)S3)=O)O1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.903646 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?